Learn More
Bochem™ 18/10 Stainless Steel Evaporating Dish with Rim
Product Code. 10346104
Change view
Click to view available options
Height (Metric):
45 mm
60 mm
95 mm
100 mm
Length (Metric):
310 mm
340 mm
375 mm
445 mm
500 mm
Unit Size:
Each
Product Code. Height (Metric) Length (Metric) unitSize
10346104 100 mm 500 mm Each
10745505 95 mm 445 mm Each
10098310 45 mm 310 mm Each
10162411 60 mm 340 mm Each
10739121 45 mm 375 mm Each
5 options
Product Code. 10346104
Brand: Bochem™ 8399
Only null left
Add to basket
Add to basket
Evaporate materials in the laboratory wit the Bochem™ 18/10 Stainless Steel Evaporating Dish with Rim.
  • 18/10 stainless steel
  • Substantial rim size
  • Rectangular shape
Specifications
Bottom Shape Flat
Material Stainless Steel
Shape Rectangular
Type Evaporating Dish
Length (Metric) 500 mm
Height (Metric) 100 mm
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.