Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoclave Bag
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Product Code. 17728147 Shop All Keystone Cleanroom Products Products
Click to view available options
Dimensions (L x W):
12 x 9.5 in.
2 x 12 in.
10 x 62 in.
12 x 12 in.
12 x 32 in.
12 x 40 in.
12 x 46 in.
15 x 10 in.
16 x 12 in.
18 x 12 in.
18 x 14 in.
20 x 20 in.
24 x 16 in.
24 x 20 in.
24 x 24 in.
24 x 62 in.
69 x 30.5 cm
30 x 10 in.
30 x 18 in.
30 x 20 in.
30 x 36 in.
36 x 24 in.
36 x 36 in.
36 x 60 in.
40 x 20 in.
42 x 24 in.
42 x 42 in.
48 x 12 in.
48 x 28 in.
48 x 36 in.
48 x 48 in.
50 x 54 in.
Capacity (English):
102 oz.
132 oz.
135 oz.
176 oz.
198 oz.
234 oz.
270 oz.
360 oz.
380 oz.
456 oz.
510 oz.
528 oz.
552 oz.
570 oz.
760 oz.
828 oz.
966 oz.
1104 oz.
1260 oz.
1680 oz.
2256 oz.
missing translation for 'unitSize'
Pack of 100
Pack of 125
Pack of 250
Pack of 500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 17728147
missing translation for 'mfr': Keystone Cleanroom Products BGT2A3648
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Designed for the steam sterilization of large, or odd shaped pharmaceutical equipment change parts. These bags can be heat sealed closed.
  • Tyvek™ on both sides for maximum breathability during sterilization
  • Eliminates need to cut material and the use of autoclave tape
  • Fast and consistent for equipment preparation area
  • Creates secondary level of protection during aseptic presentation of equipment
  • Sealed seams eliminate sewing threads and greatly reduce particulates
  • Resists tearing and punctures
  • Superior microbial barrier
  • Lint-free Category 1 (Helmke Drum)
  • Manufactured and packaged in a ISO 6 cleanroom environment
  • Certificates of Conformance sent with shipment
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Capacity (English) 1680 oz.
Capacity (Metric) 49.7 L
Certifications/Compliance COC
Closure Type Heat Seal
Color White
Disposable Single-use
For Use With (Application) Steam Sterilization
For Use With (Equipment) Pharmaceutical Equipment
Material Tyvek
Sterility Non-sterile
Latex Free Yes
Sterilization Method Steam
Temperature Range (English) <250°F
Temperature Range (Metric) <125°C
Dimensions (L x W) 48 x 36 in.
Length (English) 48 in.
Length (Metric) 121.9 cm
Width (English) 36 in.
Width (Metric) 91.4 cm
Product Type Autoclave Bag
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis