Learn More
MP Biomedicals™ 12mm Culture Tubes
Código de producto. 15593457 Tienda MP Biomedicals Productos
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
:
Case
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
15593457 Case
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15593457 missing translation for 'mfr' MP Biomedicals™ missing translation for 'supplierNo' 07DP1040
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
12mm Culture Tubes
  • 12mm x 75mm, borosilicate glass, disposable multipurpose culture tubes.
  • Packaged in shrink-wrapped trays of 250 to prevent contamination or breakage.
  • Ideal for tissue culture and clinical chemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Description 12mm x 75mm, borosilicateglass, disposable multipurpose culture tubes
Quantity Case
Diameter (Metric) 12 mm
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.