Learn More
Helios Italquartz 1234 DIN Standard Crucibles, Transparent
Product Code. 15898044
Click to view available options
Capacity (Metric):
11 cc
15 cc
150 cc
20 cc
24 cc
25 cc
29 cc
38 cc
40 cc
49 cc
50 cc
6 cc
85 cc
90 cc
Diameter (Metric) Outer:
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
Height (Metric):
19 mm
22 mm
25 mm
28 mm
32 mm
36 mm
38 mm
40 mm
44 mm
48 mm
50 mm
56 mm
Förpackningsstorlek
Each
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 15898044
missing translation for 'mfr': Helios Italquartz 63P00501
Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
1234 DIN standard crucibles constructed of transparent, durable, resistant, and chemically inert quartz glass.
  • Transparent
  • Conform to 1234 DIN Standard
  • Chemically inert
  • Excellent electrical insulation
  • Excellent strength and durability
  • Exceptional thermal stability compared to glass
Tekniske data
Color Transparent
Description Model..
Material Quartz
Capacity (Metric) 6 cc
Diameter (Metric) Outer 30 mm
Height (Metric) 19 mm
Product Type 1234 DIN standard crucible
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.