Learn More
LY-411575, MedChemExpress
Product Code. 16488098
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
50mg
5mg
Product Code. Quantity unitSize
16488098 10 mg 10mg
16464017 50 mg 50mg
16410568 5 mg 5mg
16467866 100 mg 100mg
4 options
Product Code. 16488098
Brand: Medchem Express HY50752
MedChemExpress LY-411575 is a potent γ-secretase inhibitor with IC50 of 0.078 nM/0.082 nM (membrane/cell-based), and also inhibits Notch S3 cleavage with IC50 of 0.39 nM.
LY-411575 is a potent γ-secretase inhibitor with IC50 of 0.078 nM/0.082 nM (membrane/cell-based), and also inhibits Notch S3 cleavage with IC50 of 0.39 nM.
Specifications
Chemical Name or Material LY-411575
CAS 209984-57-6
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C26H23F2N3O4
Quantity 10 mg
Solubility Information DMSO : 33.33 mg/mL (69.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1[C@@H](NC([C@@H](NC([C@H](C2=CC(F)=CC(F)=C2)O)=O)C)=O)C3=CC=CC=C3C(C=CC=C4)=C4N1C
Molecular Weight (g/mol) 479.48
Formula Weight 479.48
Percent Purity 98.0%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Neuroscience-Neurodegeneration
Show More Show Less
Research purposes only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.