Learn More
AZD8329, MedChemExpress
Código de producto. 16417478
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
16417478 10 mg 10mg
16487436 100 mg 100mg
16463497 50 mg 50mg
16409957 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16417478 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18173
 Restricted Item
Estimated Shipment: 07-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
MedChemExpress AZD8329 is a potent 11β-Hydroxysteroid dehydrogenase type 1 (11β-HSD1) inhibitor with an IC50 of 9 nM for human 11β-HSD1, displays excellent selectivity versus 11β-HSD2, 17β-HSD1 and 17β-HSD3.
AZD8329 is a potent 11β-Hydroxysteroid dehydrogenase type 1 (11β-HSD1) inhibitor with an IC50 of 9 nM for human 11β-HSD1, displays excellent selectivity versus 11β-HSD2, 17β-HSD1 and 17β-HSD3.
Especificaciones
Chemical Name or Material AZD8329
Physical Form Solid
CAS 1048668-70-7
Color White
Quantity 10 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C25H31N3O3
For Use With (Application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Solubility Information DMSO : 62.5 mg/mL (148.27 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC=C(N2N=CC(C(NC3C(C4)CC5CC4CC3C5)=O)=C2C(C)(C)C)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 421.53
Formula Weight 421.53
Percent Purity 99.72%
Grade Research
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.