Learn More
1A-116, MedChemExpress
Product Code. 16453948
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
25mg
50mg
5mg
Product Code. 16453948
Brand: Medchem Express HY104064
MedChemExpress 1A-116, a potent Rac1 inhibitor, is specific for W56 residues, can prevent EGF-induced Rac1 activation and block Rac1-P-Rex1 interaction. 1A-116 can induce apoptosis and inhibit cell proliferation, migration and cycle progression in a concentration-dependent manner. 1A-116 also demonstrates a high antimetastatic activity in vivo.
1A-116, a potent Rac1 inhibitor, is specific for W56 residues, can prevent EGF-induced Rac1 activation and block Rac1-P-Rex1 interaction. 1A-116 can induce apoptosis and inhibit cell proliferation, migration and cycle progression in a concentration-dependent manner. 1A-116 also demonstrates a high antimetastatic activity in vivo.
Tekniske data
Chemical Name or Material 1A-116
Physical Form Solid
CAS 1430208-73-3
Color Off-White
Quantity 10 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C16H16F3N3
For Use With (Application) Cancer-Kinase/protease
Solubility Information DMSO : 100 mg/mL (325.40 mM; Need ultrasonic)
SMILES N=C(NC1=CC=CC=C1C(F)(F)F)NC2=CC(C)=CC(C)=C2
Molecular Weight (g/mol) 307.31
Formula Weight 307.31
Percent Purity 99.39%
Grade Research
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.