Learn More
Pyrithioxin dihydrochloride, MedChemExpress
Click to view available options
Quantity:
100 mg
Unit Size:
100mg
Beschreibung
Pyrithioxin dihydrochloride is a neurodynamic compound, combined with a short period of hyperventilation (HV) was applied in cerebral infarct patients with Hemiplegia.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Pyrithioxin dihydrochloride |
| CAS | 10049-83-9 |
| Color | Off-White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C16H22Cl2N2O4S2 |
| Quantity | 100 mg |
| Synonym | Pyritinol dihydrochloride Pyridoxine disulfide dihydrochloride Vitamin B6 disulfide dihydrochloride |
| Solubility Information | H2O : ≥ 41 mg/mL (92.89 mM) |
| SMILES | OCC1=C(CSSCC2=C(CO)C(O)=C(C)N=C2)C=NC(C)=C1O.[H]Cl.[H]Cl |
| Molecular Weight (g/mol) | 441.39 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur