Learn More
Phthalic acid, bis-n-decyl ester, Dr. Ehrenstorfer
Click to view available options
Quantity:
100 mg
Unit Size:
100mg
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | Phthalic acid, bis-n-decyl ester |
| CAS | 84-77-5 |
| Molecular Formula | C28 H46 O4 |
| Quantity | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C28H46O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-19-23-31-27(29)25-21-17-18-22-26(25)28(30)32-24-20-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,21-22H,3-16,19-20,23-24H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCCCCCC |
| IUPAC Name | didecyl benzene-1,2-dicarboxylate |
| Molecular Weight (g/mol) | 446.66 |
| Formula Weight | 446.3396 g/mol |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu