missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ibutamoren Mesylate, MedChemExpress

Codice prodotto. 16417876
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
500mg
50mg
5mg
Codice prodotto. Quantity unitSize
16417876 100 mg 100mg
16458108 10 mg 10mg
16450568 5 mg 5mg
16434027 50 mg 50mg
16431926 500 mg 500mg
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16417876

Marca: Medchem Express HY50844

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Ibutamoren Mesylate (MK-677) is a potent, non-peptide Growth hormone secretagogue receptor (GHSR) agonist. Ibutamoren Mesylate is an orally active growth hormone (GH) secretagogue.

Ibutamoren Mesylate (MK-677) is a potent, non-peptide Growth hormone secretagogue receptor (GHSR) agonist. Ibutamoren Mesylate is an orally active growth hormone (GH) secretagogue.

Specifica

Chemical Name or Material Ibutamoren Mesylate
CAS 159752-10-0
Color Off-White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C28H40N4O8S2
Quantity 100 mg
Synonym MK-677 MK-0677
Solubility Information DMSO : 50 mg/mL (80.03 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (80.03 mM)
SMILES CC(N)(C(N[C@@H](C(N1CCC2(CN(C3=C2C=CC=C3)S(=O)(C)=O)CC1)=O)COCC4=CC=CC=C4)=O)C.CS(=O)(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 624.77
Formula Weight 624.77
Percent Purity 97.0%
Grade Research
Physical Form Powder
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.