Learn More
1-(tert-butyl) 6-Methyl 3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole-1,6-dicarboxylate, 98%, BLD Pharm™
Product Code. 30948348
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
100mg
1g
250mg
25g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30948348 250 mg 250mg
30935076 25 g 25g
30945777 100 mg 100mg
30932043 1 g 1g
30943381 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 30948348 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD00794072250mg
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Especificaciones
CAS 2377609-81-7
Molecular Formula C21H28BNO6
MDL Number MFCD30717679
Quantity 250 mg
SMILES O=C(C1=CC2=C(C=C1)C(B3OC(C)(C)C(C)(C)O3)=CN2C(OC(C)(C)C)=O)OC
Molecular Weight (g/mol) 401.26
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 1-(tert-butyl) 6-Methyl 3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole-1,6-dicarboxylate
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.