Learn More
1-Phenylcyclohexene, 96%
Codice prodotto. 11439017
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. Quantity unitSize
11439017 5 g 5g
11449017 25 g 25g
11459017 100 g 100g
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11439017
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20602.06
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 771-98-2 | C12H14 | 158.244 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is used as a pharmaceutical intermediate.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 771-98-2
Molecular Formula C12H14
Molecular Weight (g/mol) 158.244
MDL Number MFCD00001542
InChI Key WCMSFBRREKZZFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-1-cyclohexene, 1-phenylcyclohexene, 1-phenylcyclohex-1-ene, benzene, 1-cyclohexen-1-yl, phenylcyclohexene, cyclohexenylbenzene, benzene, cyclohexenyl, 2,3,4,5-tetrahydro-1,1'-biphenyl, cyclohexene, 1-phenyl, trans-1-phenylcyclohexene
PubChem CID 13043
IUPAC Name cyclohexen-1-ylbenzene
SMILES C1CCC(=CC1)C2=CC=CC=C2
Specifica
Melting Point -11°C
Density 0.992
Boiling Point 250°C to 252°C
Flash Point 103°C (217°F)
Refractive Index 1.57
Quantity 5 g
Beilstein 1905772
Solubility Information Insoluble in water.
Formula Weight 158.24
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 1-Phenylcyclohexene
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.