Specifications
| CAS Min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Melting Point | 119°C to 123°C |
| Color | Beige to Yellow |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 97% |
| Packaging | Plastic bottle |
| Quantity | 100 g |
| Beilstein | 24, 2 |
| Merck Index | 15, 7419 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 1-Phenyl-3-pyrazolidinone
- Warning
- Acute toxicity Category 4
- LONG-TERM AQUATIC HAZARD Chronic 2
- H411-Toxic to aquatic life with long lasting effects.
- H302-Harmful if swallowed.
- P273-Avoid release to the environment.
- P301+P310-IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor /
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?