Learn More
1-Octanol, ≥99%, ACS Spectrophotometric Grade, Honeywell Riedel-de Haën™
Beskrivning
- ACS grade quality reagents and solvents tested according to the specific use for spectrophotometric applications.
Specifikationer
Specifikationer
| Melting Point | -15°C |
| Density | 0.827g/mL at 25°C |
| Boiling Point | 194°C |
| Flash Point | 80°C (176°F) |
| Packaging | Glass bottle |
| Linear Formula | CH3(CH2)7OH |
| Refractive Index | 1.429 |
| Quantity | 1 L |
| Beilstein | 1697461 |
| Vapor Density | 4.5 (vs air) |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?