Få mere at vide
Få mere at vide
1-Methyl-4-phenylpiperidine Hydrochloride (MPP Hydrochloride), Mikromol™
Beskrivelse
1-Methyl-4-phenylpiperidine Hydrochloride (MPP Hydrochloride)
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | 1-Methyl-4-phenylpiperidine Hydrochloride |
| CAS | 10272-50-1 |
| Analyte or Component Names | 1-Methyl-4-phenylpiperidine Hydrochloride |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C12 H17 N . Cl H |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Pethidine Hydrochloride Imp. A (EP), Pethidine Imp. A (EP), Piperidine, 1-methyl-4-phenyl-, hydrochloride (1:1), Piperidine, 1-methyl-4-phenyl-, hydrochloride (7CI,8CI,9CI), 1-Methyl-4-phenylpiperidine hydrochloride, N-Methyl-4-phenylpiperidine hydrochloride, Pethidine Imp. A (EP) as Hydrochloride, MPP HCl, Pethidine Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Pethidine Impurity A as Hydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H17N.ClH/c1-13-9-7-12(8-10-13)11-5-3-2-4-6-11;/h2-6,12H,7-10H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CN1CCC(CC1)c2ccccc2 |
| IUPAC Name | 1-methyl-4-phenylpiperidine;hydrochloride |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?