Learn More
1-Methyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 15400479
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize':
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity missing translation for 'unitSize'
15400479 250 mg 250mg
15480469 1 g 1g
15490469 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15400479 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' H63665.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 16155-03-6
Molecular Formula C11H15N3O2
Molecular Weight (g/mol) 221.26
MDL Number MFCD00101003
InChI Key GZNDUKANJZIZOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-4-4-nitrophenyl piperazine, 1-methyl-4-4-nitro-phenyl-piperazine, 4-methyl-1-4-nitrophenyl piperazine, acmc-1bvu1, cambridge id 5139345, 1-methyl-4-p-nitrophenyl piperazine, 1-4-nitrophenyl-4-methylpiperazine, 1-methyl-4-4-nitrophenyl piperizine, n-4-nitrophenyl-n'-methylpiperazine, 4-methyl-1-4-nitro-phenyl-piperazine
PubChem CID 2825198
IUPAC Name 1-methyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine
SMILES CN1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Quantity 250 mg
Formula Weight 221.26
Percent Purity 97%
Physical Form Solid
Chemical Name or Material 1-Methyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.