Learn More
1-Hydroxy-2-naphthoic Acid, TRC
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | Xinafoic acid |
| CAS | 86-48-6 |
| Molecular Formula | C11 H8 O3 |
| Quantity | 10 g |
| Synonym | 1-Hydroxy-2-naphthoic Acid, 2-Naphthalenecarboxylic acid, 1-hydroxy-, 2-Naphthoic acid, 1-hydroxy- (8CI), 1-Hydroxy-2-naphthalenecarboxylic acid, 1-Hydroxy-2-naphthoic acid, 1-Naphthol-2-carboxylic acid, 2-Carboxy-1-naphthol, NSC 3717, Xinafoic acid, α-Hydroxy-β-naphthoic acid, GR 66288X, Salmeterol related |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H8O3/c12-10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(10)11(13)14/h1-6,12H,(H,13,14) |
| SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2O)C(=O)O |
| IUPAC Name | 1-hydroxynaphthalene-2-carboxylic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 188.18 |
| Formula Weight | 188.047 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?