Learn More
1-Hydroxy-2-naphthoic acid, 98%
Product Code. 10183000 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
5 g
100 g
Packaging:
Glass bottle
Plastic bottle
Unit Size:
100g
5g
Product Code. 10183000
Brand: Thermo Scientific Acros 149230050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 86-48-6 | C11H8O3 | 188.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 86-48-6
Molecular Formula C11H8O3
Molecular Weight (g/mol) 188.18
MDL Number MFCD00003960
InChI Key SJJCQDRGABAVBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hydroxy-2-naphthoic acid, 1-naphthol-2-carboxylic acid, 2-carboxy-1-naphthol, 2-naphthalenecarboxylic acid, 1-hydroxy, 1-hydroxy-2-naphthoate, 1-hydroxy-2-naphthalenecarboxylic acid, unii-u8lz3r07l8, 2-naphthoic acid, 1-hydroxy, alpha-hydroxynaphthoic acid, 1-hydroxy-naphthalene-2-carboxylic acid
PubChem CID 6844
ChEBI CHEBI:36108
IUPAC Name 1-hydroxynaphthalene-2-carboxylic acid
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2O)C(=O)O
Specifica
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Melting Point 199.0°C to 205.0°C
Color Tan to White
Flash Point >150°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 98%
Packaging Glass bottle
Quantity 5 g
Beilstein 10, 331
Merck Index 15, 4873
Solubility Information Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: practically insoluble in cold water, soluble in benzene and chloroform, freely soluble in alcohol and ether
Formula Weight 188.18
Percent Purity 98%
Physical Form Crystals or Powder
Chemical Name or Material 1-Hydroxy-2-naphthoic acid, 99%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Hydroxy-2-naphthoic acid
Avvertenza
  • Warning
Categoria di pericolo
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H335-May cause respiratory irritation.
  • H315-Causes skin irritation.
Consigli di prudenza
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato