Läs mer
Läs mer
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 111-27-3 |
| Color | Colorless |
| Density | 0.82 at 20°C |
| Assay Percent Range | ≥99% |
| Molecular Formula | C6H14O |
| Quantity | 100 mL |
| Synonym | 1-hexanol, hexyl alcohol, hexanol, n-hexanol, n-hexyl alcohol, 1-hexyl alcohol, 1-hydroxyhexane, amylcarbinol, caproyl alcohol, pentylcarbinol |
| InChI Key | ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CCCCCCO |
| IUPAC Name | hexan-1-ol |
| Visa mer |
Produkttitel
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?