Learn More
(1-Hexadecyl)trimethylammonium chloride, 96%
Code produit. 11314837
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5 g
25 g
100 g
500 g
missing translation for 'unitSize':
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantity missing translation for 'unitSize'
11314837 5 g 5g
11324837 25 g 25g
11394827 100 g 100g
11304837 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11314837 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' 041861.06
 Restricted Item
In Stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 112-02-7 | C19H42ClN | 320.00 g/mol
(1-Hexadecyl)trimethylammonium chloride is used as a topical antiseptic and surfactant. It is used in hair care formulations, cream rinse ingredient, hair conditioners and shampoos as a conditioning agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-02-7
Molecular Formula C19H42ClN
Molecular Weight (g/mol) 320.00
MDL Number MFCD00011773
InChI Key WOWHHFRSBJGXCM-UHFFFAOYSA-M
Synonym hexadecyltrimethylammonium chloride, cetrimonium chloride, cetyltrimethylammonium chloride, n,n,n-trimethylhexadecan-1-aminium chloride, dehyquart a, cetyl trimethyl ammonium chloride, aliquat 6, trimethylcetylammonium chloride, arquad 16-50, n-hexadecyltrimethylammonium chloride
PubChem CID 8154
ChEBI CHEBI:53581
IUPAC Name hexadecyl(trimethyl)azanium;chloride
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Spécification
Melting Point 234°C
Color White
Density 0.968 g/mL
Odor Odorless
Linear Formula CH3(CH2)15N(CH3)3Cl
Quantity 5 g
UN Number UN1759
Beilstein 3657974
Solubility Information Soluble in water.
Formula Weight 320
Percent Purity 96%
Physical Form Powder
Chemical Name or Material (1-Hexadecyl)trimethylammonium chloride
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.