Få mere at vide
1-Fluoro-4-iodobenzene, 99%
Produktkode p-3757980 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 mL
5 mL
50 mL
Packaging:
Glass bottle
Förpackningsstorlek
1mL
50mL
5mL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 10012650
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 204500010
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
CAS: 352-34-1 | C6H4FI | 222.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 352-34-1
Molecular Formula C6H4FI
Molecular Weight (g/mol) 222.00
MDL Number MFCD00001052
InChI Key KGNQDBQYEBMPFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoroiodobenzene, p-fluoroiodobenzene, benzene, 1-fluoro-4-iodo, 4-iodofluorobenzene, p-iodofluorobenzene, 4-fluoro-1-iodobenzene, 4-fluoro-iodobenzene, 1-fluoro-4-iodo-benzene, 1-iodo-4-fluorobenzene, 4-fluroiodobenzene
PubChem CID 9605
IUPAC Name 1-fluoro-4-iodobenzene
SMILES FC1=CC=C(I)C=C1
Tekniske data
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Melting Point -20°C
Color Yellow
Density 1.9250g/mL
Boiling Point 182°C to 184°C
Flash Point 68°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 98.5% min. (GC)
Packaging Glass bottle
Linear Formula FC6H4I
Refractive Index 1.5820 to 1.584
Quantity 1 mL
Beilstein 05, 220
Specific Gravity 1.925
Formula Weight 222
Percent Purity 99%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material 1-Fluoro-4-iodobenzene
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Fluoro-4-iodobenzene
Signalord
  • Warning
Farekategori
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Faresætning
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H335-May cause respiratory irritation.
  • H315-Causes skin irritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.