Learn More
1-Fluoro-3,5-dimethoxybenzene, 98%, Thermo Scientific™
Code produit 10756265 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
10756265 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10756265 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 399410050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
CAS 52189-63-6
Density 1.1710g/mL
Boiling Point 86°C to 88°C (7.0 mmHg)
Flash Point 91°C
Assay Percent Range 97.5% min. (GC)
Packaging Glass Bottle
Molecular Formula C8H9FO2
Linear Formula FC6H3(OCH3)2
MDL Number MFCD00012445
Quantity 5 g
Specific Gravity 1.171
Synonym 1,3-dimethoxy-5-fluorobenzene, benzene, 1-fluoro-3,5-dimethoxy, 3,5-dimethoxyfluorobenzene, pubchem3049, acmc-209wz0, 3,5-dimethoxy fluorobenzene, ksc595k6b, 3,5-dimethoxy-1-fluorobenzene, 1-fluoro-3,5-dimethoxy benzene, benzene,1-fluoro-3,5-dimethoxy
InChI Key IWFKMNAEFPEIOY-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC(OC)=CC(F)=C1
IUPAC Name 1-fluoro-3,5-dimethoxybenzene
Molecular Weight (g/mol) 156.16
PubChem CID 2774257
Formula Weight 156.16
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 1-Fluoro-3, 5-dimethoxybenzene
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Fluoro-3,5-dimethoxybenzene
Mention d'avertissement
  • Warning
Catégorie de danger
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Mention de danger
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H335-May cause respiratory irritation.
  • H315-Causes skin irritation.
Conseils de prudence
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.