Learn More
1-Decanoyl-rac-glycerol, TRC
Product Code. 30134271
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
2.5 g
missing translation for 'unitSize':
2.5g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantity missing translation for 'unitSize'
30134271 2.5 g 2.5g
30003976 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 30134271 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCD2126502.5G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 26-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2277-23-8
Molecular Formula C13H26O4
Molecular Weight (g/mol) 246.34
Synonym Decanoic Acid 2,3-Dihydroxypropyl Ester, (±)-1-Monodecanoin, (±)-Glyceryl 1-Monodecanoate, 1-Decanoylglycerol, 1-Monocaprin, 1-Monodecanoylglycerol, 2,3-Dihydroxypropyl Decanoate, Capric Acid alpha-Monoglyceride, Capryl Monoglyceride, Decanoic Acid 1-Monoglyceride, Decanoic Acid alpha-Monoglyceride, Glycerol 1-Monodecanoate, alpha-Monocaprin;
IUPAC Name 2,3-dihydroxypropyl decanoate
SMILES CCCCCCCCCC(=O)OCC(O)CO
Spécification
Quantity 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C13H26O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-13(16)17-11-12(15)10-14/h12,14-15H,2-11H2,1H3
Formula Weight 246.1831
Chemical Name or Material 1-Decanoyl-rac-glycerol
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.