Learn More
1-Bromo-2-naphthol, 97%
Product Code. 11402978
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
Product Code. 11402978
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A18692.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 573-97-7 | C10H7BrO | 223.069 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 573-97-7
Molecular Formula C10H7BrO
Molecular Weight (g/mol) 223.069
MDL Number MFCD00003869
InChI Key FQJZPYXGPYJJIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-2-naphthol, 1-bromo-2-naphthalenol, wormin, 2-naphthalenol, 1-bromo, disthemin, 1-bromo-2-hydroxynaphthalene, 1-brom-2-naphthol, unii-vke7l55pp9, 1-brom-2-naphthol german, 2-naphthol, 1-bromo
PubChem CID 11316
IUPAC Name 1-bromonaphthalen-2-ol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2Br)O
Spezifikation
Melting Point 76°C to 81°C
Quantity 25 g
Beilstein 2044001
Formula Weight 223.08
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 1-Bromo-2-naphthol
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt