Learn More
1-Benzylbenzimidazole, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 15466558
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
Product Code. 15466558
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H60088.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4981-92-4
Molecular Formula C14H21NO2S
Molecular Weight (g/mol) 267.387
MDL Number MFCD00458798
InChI Key PYBYEBRVJRDWPB-LBPRGKRZSA-N
Synonym s-2-benzyl-2-n-bocamino-ethyl thiol, s-tert-butyl 1-mercapto-3-phenylpropan-2-yl carbamate, tert-butyl n-2s-1-phenyl-3-sulfanylpropan-2-yl carbamate, s-2-benzyl-2-n-bocaminoethyl thiol, s-2-benzyl-2-n-boc-aminoethyl thiol, s-2-n-boc-2-amino-3-phenylpropane-1-thiol, s-1-mercaptomethyl-2-phenylethyl carbamic acid tert-butyl ester
PubChem CID 15003862
IUPAC Name tert-butyl N-[(2S)-1-phenyl-3-sulfanylpropan-2-yl]carbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=CC=C1)CS
Specifikationer
Melting Point 108°C to 110°C
Quantity 5 g
Formula Weight 208.26
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 1-Benzylbenzimidazole
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.