Learn More
1-Benzyl-7-azaindole-3-boronic acid pinacol ester, 95%, Thermo Scientific™
Product Code. 15489455
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
Product Code. 15489455
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H51949.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1350626-27-5
Molecular Formula C20H23BN2O2
Molecular Weight (g/mol) 334.23
MDL Number MFCD16294550
InChI Key TXYJAQWDYBJALP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 1-benzyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, amtb251, 1-benzyl-7-azaindole-3-boronic acid pinacol ester, 1-benzyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrrolo 2,3-b pyridine
PubChem CID 71306537
IUPAC Name 1-benzyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrrolo[2,3-b]pyridine
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CN(CC2=CC=CC=C2)C2=NC=CC=C12
Specifica
Quantity 5 g
Formula Weight 334.22
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material 1-Benzyl-7-azaindole-3-boronic acid pinacol ester
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato