Learn More
1,6-Heptadiyne, 98%
Codice prodotto. 10688211 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Packaging:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Packaging Dimensione della confezione
10688211 5 g Glass bottle 5g
10383003 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10688211 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 309420050
 Restricted Item
Estimated Shipment: 05-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 2396-63-6 | C7H8 | 92.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2396-63-6
Molecular Formula C7H8
Molecular Weight (g/mol) 92.15
MDL Number MFCD00014925
InChI Key RSPZSDWVQWRAEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,6-heptadiyne, 1,6-heptadiyne 6ci, 8ci, 9ci, heptane-1,6-diyne, acmc-1cin6, 1,6-heptadiyne, 97+%, wln: 1uu5uu1, 4-01-00-01121 beilstein handbook reference
PubChem CID 337121
IUPAC Name hepta-1,6-diyne
SMILES C#CCCCC#C
Specifica
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Melting Point -85°C
Color Yellow
Density 0.8050g/mL
Boiling Point 111.5°C
Flash Point 9°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 97.5% min. (GC)
Packaging Glass bottle
Linear Formula CH∽C(CH2)3C∽CH
Refractive Index 1.4400 to 1.444
Quantity 5 g
Specific Gravity 0.805
Solubility Information Solubility in water: insoluble
Formula Weight 92.15
Percent Purity 98%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material 1, 6-Heptadiyne, 98%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.