Learn More
1-(5-(Trifluoromethyl)-2-pyridyl)piperidine-4-carboxylic acid, 95%, Thermo Scientific™
Product Code. 10106792
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10106792
Brand: Thermo Scientific Maybridge KM07694DA
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Kemiska identifierare
CAS 406476-31-1
Molecular Formula C12H13F3N2O2
Molecular Weight (g/mol) 274.24
MDL Number MFCD00209248
InChI Key KNDSIDUPVUCATQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl piperidine-4-carboxylic acid, 1-5-trifluoromethyl-2-pyridyl piperidine-4-carboxylic acid, 5'-trifluoromethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2h-1,2' bipyridinyl-4-carboxylic acid, peakdale1_002677, 2-4-carboxypiperidin-1-yl-5-trifluoromethyl pyridine, 4-carboxy-1-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl piperidine, 1-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl piperidine-4-carboxylicacid, 1-5-trifluoromethylpyrid-2-yl-piperidine-4-carboxylic acid
PubChem CID 2777788
SMILES [O-]C(=O)C1CCN(CC1)C1=CC=C(C=[NH+]1)C(F)(F)F
Specifikationer
CAS Min % 95.0
Assay Percent Range 95%
Packaging Amber glass bottle
Quantity 1 g
IUPAC Name 1-[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperidine-4-carboxylic acid
Formula Weight 274.24
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material 1-[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridyl]piperidine-4-carboxylic acid
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.