Learn More
1,5-Anhydro-D-glucitol, TRC
Product Code. 30136441
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
250 mg
500 mg
Unit Size:
100mg
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30136441 500 mg 500mg
30137518 250 mg 250mg
30012068 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136441 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA648000500MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 154-58-5
Molecular Formula C6 H12 O5
Molecular Weight (g/mol) 164.16
Synonym D-Glucitol, 1,5-anhydro-, D-Glucose, 1-deoxy- (7CI), Glucitol, 1,5-anhydro-, D- (8CI), Polygalitol (6CI), 1,5-Anhydro-D-glucitol, 1,5-Anhydro-D-sorbitol, 1,5-Anhydroglucitol, 1,5-Anhydrosorbitol, 1,5-Sorbitan, 1-Deoxy-D-glucopyranose, 1-Deoxy-D-glucose, Aceritol, (2R,3S,4R,5S)-3,4,5-Trihydroxy-2-(hydroxymethyl)tetrahydropyran
IUPAC Name (2R,3S,4R,5S)-2-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Tekniske data
Quantity 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H12O5/c7-1-4-6(10)5(9)3(8)2-11-4/h3-10H,1-2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1
Formula Weight 164.0685
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material 1,5-Anhydro-D-glucitol
Grade HPLC
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.