missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,5,5-Trimethylhydantoin, 98%

Código de producto. 11431227
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5 g
25 g
100 g
missing translation for 'unitSize'
100g
25g
5g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11431227

missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar B24188.14

Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 6851-81-6 | C6H10N2O2 | 142.158 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 6851-81-6
Molecular Formula C6H10N2O2
Molecular Weight (g/mol) 142.158
MDL Number MFCD00040439
InChI Key ZNYIPTYJBRGSSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,5,5-trimethylhydantoin, 3,4,4-trimethyl-2,5-dioxoimidazolidine, 1,5,5-trimethyl-imidazolidine-2,4-dione, 1,5,5-trimethyl-1,3-diazolidine-2,4-dione, hydantoin, 1,5,5-trimethyl, 2,4-imidazolidinedione, 1,5,5-trimethyl, 1,5,5 trimethylhydantoin, acmc-209o3u, 1,5,5-trimethyl-hydantoin, 1,5,5-trimethyl hydantoin
PubChem CID 81295
IUPAC Name 1,5,5-trimethylimidazolidine-2,4-dione
SMILES CC1(C(=O)NC(=O)N1C)C

Especificaciones

Melting Point 161°C to 164°C
Quantity 25 g
Formula Weight 142.16
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 1,5,5-Trimethylhydantoin

RUO – Research Use Only

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado