Learn More
1-(5,5,8,8-Tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-one, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 10213622
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
25 g
Unit Size:
10g
1g
25g
Product Code. Quantity unitSize
10213622 10 g 10g
10793833 1 g 1g
11316965 25 g 25g
3 options
Product Code. 10213622
Brand: Thermo Scientific Maybridge TL00212EA
Request Bulk or Custom Format
Chemical Identifiers
CAS 17610-21-8
Molecular Formula C16H22O
Molecular Weight (g/mol) 230.351
InChI Key IHUSZOMIBSDQTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl ethanone, 1-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl ethan-1-one, 1,1,4,4-tetramethyl-6-acetyltetralin, 1-5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl ethanone, 1-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-naphthalen-2-yl-ethanone, 6-acetyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethylnaphthalene, 2-acetyl-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene, 6-acetyl-1,1,4,4-tetramethyltetralin, 6-acetyl-1,1,4,4-tetra-methyl-tetralin, 1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydro-6-acetylnaphthalene
PubChem CID 2747562
IUPAC Name 1-(5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC2=C(C=C1)C(CCC2(C)C)(C)C
Specifications
Assay Percent Range 95%
Packaging Amber glass bottle
Quantity 10 g
Formula Weight 230.35
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material 1-(5,5,8,8-Tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-one
Product Title
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.