Learn More
1-(4-Hydroxyphenyl)ethanone Oxime (4-Hydroxyacetophenone Oxime), Mikromol™
Product Code. 30049904
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
30049904 100 mg 100mg
30051328 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30049904 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0042.12
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-(4-Hydroxyphenyl)ethanone Oxime (4-Hydroxyacetophenone Oxime)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemical Name or Material 1-(4-Hydroxyphenyl)ethanone Oxime (4-Hydroxyacetophenone Oxime)
CAS 34523-34-7
Analyte or Component Names 1-(4-Hydroxyphenyl)ethanone Oxime (4-Hydroxyacetophenone Oxime)
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C8 H9 N O2
Certifications/Compliance ISO 17025
Synonym 1-(4-Hydroxyphenyl)ethanone Oxime, Paracetamol Imp. G (EP), 4-Hydroxyacetophenone Oxime, Paracetamol Impurity G
InChI Formula InChI=1S/C8H9NO2/c1-6(9-11)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5,10-11H,1H3/b9-6-
SMILES C\C(=N\O)\c1ccc(O)cc1
IUPAC Name 4-[(Z)-N-hydroxy-C-methylcarbonimidoyl]phenol
Molecular Weight (g/mol) 151.16
Quantity 100 mg
Formula Weight 151.0633 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.