Läs mer
1-(4-Fluorobenzyl)homopiperazine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11440250
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantity Förpackningsstorlek
11440250 5 g 5g
11430250 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11440250 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50694.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 76141-89-4
Molecular Formula C12H17FN2
Molecular Weight (g/mol) 208.28
MDL Number MFCD00816588
InChI Key KZCHYFUMQQWGJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-fluorobenzyl-1,4-diazepane, 1-4-fluorobenzyl homopiperazine, 1-4-fluorophenyl methyl-1,4-diazepane, 1-4-fluoro-benzyl-1,4 diazepane, 1-4-fluorophenyl methyl-1,4-diazaperhydroepine, acmc-1bluy, 1-4-fluorobenzyl-1,4 diazepane
PubChem CID 2774433
IUPAC Name 1-[(4-fluorophenyl)methyl]-1,4-diazepane
SMILES C1CNCCN(C1)CC2=CC=C(C=C2)F
Specifikationer
Quantity 5 g
UN Number UN2735
Formula Weight 208.28
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 1-(4-Fluorobenzyl)homopiperazine
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.