Learn More
1,4-Dibromonaphthalene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | 1,4-Dibromonaphthalene |
| CAS | 83-53-4 |
| Molecular Formula | C10 H6 Br2 |
| Quantity | 25 g |
| Synonym | Naphthalene, 1,4-dibromo- (7CI, 8CI, 9CI, ACI), 1,4-Dibromonaphthalene (ACI) |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H6Br2/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H |
| SMILES | Brc1ccc(Br)c2ccccc12 |
| IUPAC Name | 1,4-dibromonaphthalene |
| Molecular Weight (g/mol) | 285.96 |
| Formula Weight | 283.8836 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?