Få mere at vide
1,3,7-Trichloronaphthalene, TRC
Artikelnummer. 30454222
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30454222 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30454222 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT774065100MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material 1,3,7-Trichloronaphthalene
CAS 55720-37-1
Molecular Formula C10 H5 Cl3
Quantity 100 mg
Synonym PCN 21 (1,3,7-Trichloronaphthalene)
InChI Formula InChI=1S/C10H5Cl3/c11-7-2-1-6-3-8(12)5-10(13)9(6)4-7/h1-5H
SMILES Clc1ccc2cc(Cl)cc(Cl)c2c1
IUPAC Name 1,3,7-trichloronaphthalene
Molecular Weight (g/mol) 231.51
Formula Weight 229.9457
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.