Product Code. 10324322
Click to view available options
Packaging:
Amber Glass Bottle
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code.
Quantity
Packaging
Unit Size
10324322
250 mg
Amber Glass Bottle
250mg
10582622
1 g
Amber Glass Bottle
1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code.
10324322
Supplier
Thermo Scientific Maybridge
Supplier No.
BTB12241CB
Estimated Shipment: 01-12-2026Log in to see stock.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS
253449-04-6
Molecular Formula
C17H18Br2N2O
Molecular Weight (g/mol)
426.15
MDL Number
MFCD00218393
InChI Key
XUBJEDZHBUPBKL-UHFFFAOYNA-N
Synonym
wiskostatin, 1-3,6-dibromo-9h-carbazol-9-yl-3-dimethylamino propan-2-ol, 1-3,6-dibromocarbazol-9-yl-3-dimethylamino propan-2-ol, maybridge1_002006, 1-3,6-dibromo-9-carbazolyl-3-dimethylamino-2-propanol, 1-3,6-dibromo-9h-carbazol-9-yl-3-dimethylamino, 1-3,6-dibromo-carbazol-9-yl-3-dimethylamino-propan-2-ol, 3,6-dibromo-?-dimethylamino methyl-9h-cabazole-9-ethanol, 1-3,6-dibromo-9h-carbazol-9-yl-3-dimethylamino propan-2ol, 1-3,6-bis bromanyl carbazol-9-yl-3-dimethylamino propan-2-ol
PubChem CID
2775510
ChEBI
CHEBI:78012
SMILES
CN(C)CC(O)CN1C2=C(C=C(Br)C=C2)C2=C1C=CC(Br)=C2
Tekniske data
CAS Min %
96.5
CAS Max %
100.0
Assay Percent Range
97%
Packaging
Amber Glass Bottle
Quantity
250 mg
IUPAC Name
1-(3,6-dibromo-9H-carbazol-9-yl)-3-(dimethylamino)propan-2-ol
Formula Weight
426.15
Percent Purity
97%
Chemical Name or Material
1-(3, 6-Dibromo-9H-carbazol-9-yl)-3-(dimethylamino)propan-2-ol
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik .
Ser du en mulighed for forbedring?