Learn More
1,3,5-Trifluoro-2-nitrobenzene, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11438896
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
11438896 25 g 25g
11418896 1 g 1g
11428896 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11438896 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17035.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 315-14-0
Molecular Formula C6H2F3NO2
Molecular Weight (g/mol) 177.082
MDL Number MFCD00014687
InChI Key PWRFDGYYJWQIAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-trifluoronitrobenzene, 2,2,6-trifluoronitrobenzene, benzene, 1,3,5-trifluoro-2-nitro, 1,3,5-trifluoro-2-nitro-benzene, 2-nitro-1,3,5-trifluorobenzene, pubchem10646, acmc-209hn4, 1,3,5-trifluoronitrobenzene, 2,4,6 trifluoronitrobenzene, ksc226o4t
PubChem CID 67567
IUPAC Name 1,3,5-trifluoro-2-nitrobenzene
SMILES C1=C(C=C(C(=C1F)[N+](=O)[O-])F)F
Especificaciones
Melting Point 2°C to 5°C
Density 1.514
Boiling Point 171°C to 172°C
Flash Point 77°C (170°F)
Refractive Index 1.479
Quantity 25 g
UN Number UN2810
Beilstein 2106869
Formula Weight 177.08
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 1,3,5-Trifluoro-2-nitrobenzene
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.