Learn More
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine (Melamine), Mikromol™
Beskrivelse
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine (Melamine)
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Melamine |
| CAS | 108-78-1 |
| Analyte or Component Names | Melamine |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C3 H6 N6 |
| Certifications/Compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, Metformin Hydrochloride Imp. D (EP), Melamine, Metformin Imp. D (EP), Metformin Hydrochloride Impurity D, Metformin Impurity D |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9) |
| SMILES | Nc1nc(N)nc(N)n1 |
| IUPAC Name | 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?