Learn More
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine (Melamine), Mikromol™
Artikelnummer. 17954266
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
25 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
17954266 25 mg 25mg
17933986 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17954266 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0056.040025
 Restricted Item
Estimated Shipment: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine (Melamine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material Melamine
CAS 108-78-1
Analyte or Component Names Melamine
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C3 H6 N6
Certifications/Compliance ISO 17025
Synonym 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, Metformin Hydrochloride Imp. D (EP), Melamine, Metformin Imp. D (EP), Metformin Hydrochloride Impurity D, Metformin Impurity D
InChI Formula InChI=1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)
SMILES Nc1nc(N)nc(N)n1
IUPAC Name 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine
Molecular Weight (g/mol) 126.12
Quantity 25 mg
Formula Weight 126.0654 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.