Learn More
1-(2-Trimethylsilylethoxy)methyl-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11496070
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
Product Code. 11496070
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H27043.03
Request Bulk or Custom Format
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 903550-12-9
Molecular Formula C15H29BN2O3Si
Molecular Weight (g/mol) 324.303
MDL Number MFCD09037502
InChI Key FVCZMGOMGHMAIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-2-trimethylsilyl ethoxy methyl-1h-pyrazole, 1-2-trimethylsilylethoxy methylpyrazole-5-boronic acid, pinacol ester, 1-2-trimethylsilanylethoxymethyl-1h-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester, 1-2-trimethylsilylethoxy methyl-1h-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-2-trimethylsilyl ethoxy methyl pyrazole, 1-2-trimethylsilyl ethoxymethyl-1h-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester, 1-2-trimethylsilylethoxyl methyl-1h-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester, 1-2-trimethylsilyl ethoxymethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl-1h-pyrazole, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1-2-trimethylsilanyl-ethoxymethyl-1h-pyrazole
PubChem CID 44755201
IUPAC Name trimethyl-[2-[[5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazol-1-yl]methoxy]ethyl]silane
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=NN2COCC[Si](C)(C)C
Specifications
Quantity 1 g
Formula Weight 324.31
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material 1-(2-Trimethylsilylethoxy)methyl-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.