missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,2-Propylene Oxide, Sigma-Aldrich™

Product Code. 15859390
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mL
1 L
Unit Size:
1 L
100mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
15859390 1 L 1 L
15849390 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15859390 Supplier Sigma Aldrich Supplier No. 8070271000
 Restricted Item
Estimated Shipment: 16-11-2026
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 75-56-9
Grade Research
Molecular Weight (g/mol) 58.08

Specifications

Melting Point -112°C
Density 0.83 g/cm3 at 20°C
MDL Number MFCD00005126
Quantity 1 L
Synonym 1,2-Propylene oxide, 1,2-Epoxypropane, Methyloxirane, 1,2-Propylene oxide
Product Title
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.