Learn More
1,2-Diphenyldiazene, Mikromol™
Product Code. 18000610
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
18000610 100 mg 100mg
18043910 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 18000610 Supplier Mikromol Supplier No. MM0548.04
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1,2-Diphenyldiazene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemical Name or Material Azobenzene
CAS 103-33-3
Analyte or Component Names Azobenzene
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C12 H10 N2
Certifications/Compliance ISO 17025
Synonym 1,2-Diphenyldiazene, Phenylbutazone Imp. D (EP), Azobenzene, Phenylbutazone Impurity D
InChI Formula InChI=1S/C12H10N2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/b14-13+
SMILES c1ccc(cc1)N=Nc2ccccc2
IUPAC Name (E)-diphenyldiazene
Molecular Weight (g/mol) 182.22
Quantity 100 mg
Formula Weight 182.0844 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.