Learn More
1,2-Diphenylbutan-1-one, Mikromol™
Artikelnummer. 30050268
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
25 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
30050268 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30050268 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0053.080025
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1,2-Diphenylbutan-1-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material 1,2-Diphenylbutan-1-one
CAS 16282-16-9
Analyte or Component Names 1,2-Diphenylbutan-1-one
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C16 H16 O
Certifications/Compliance ISO 17025
Synonym 1,2-Diphenylbutan-1-one
InChI Formula InChI=1S/C16H16O/c1-2-15(13-9-5-3-6-10-13)16(17)14-11-7-4-8-12-14/h3-12,15H,2H2,1H3
SMILES CCC(C(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC Name 1,2-diphenylbutan-1-one
Molecular Weight (g/mol) 224.3
Quantity 25 mg
Formula Weight 224.1201 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.