Learn More
1,2-Diphenyl-3,5-pyrazolidinedione (>90%), TRC
Product Code. 30385857
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
2.5 g
Unit Size:
1g
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30385857 250 mg -
30377990 2.5 g 2.5g
30383437 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30385857 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD492265250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2652-77-9
Molecular Formula C15H12N2O2
Molecular Weight (g/mol) 252.27
Synonym 1,2-Diphenyl-3,5-dioxopyrazolidine
IUPAC Name 1,2-diphenylpyrazolidine-3,5-dione
SMILES O=C1CC(=O)N(N1c2ccccc2)c3ccccc3
Specifications
Quantity 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H12N2O2/c18-14-11-15(19)17(13-9-5-2-6-10-13)16(14)12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2
Formula Weight 252.0899
Chemical Name or Material 1,2-Diphenyl-3,5-pyrazolidinedione
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.