Learn More
1,2-Diaminocyclohexanetetraacetic acid disodium salt solution, Honeywell Fluka™
Shop All Honeywell Fluka Products
Click to view available options
Quantity:
1 L
5 L
6 x 1 L
Unit Size:
1 L
5 L
Pack of 6
Description
Honeywell´s high-quality titration products cover the complete titration workflow and include:
- Solutions for volumetric titration (acids, bases, or salts)
- Buffers available as concentrates or ready-to-use
- Reagents for complexometry:
- Aminopolycarboxylic acids (EDTA/NTA analogs)
- Masking agents
- Indicators for volumetric and complexometric titrations
Spécification
Spécification
| Quantity | 1 L |
| UN Number | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 6884761 |
| Formula Weight | 390.3g/mol |
| Chemical Name or Material | 1,2-Diaminocyclohexanetetraacetic acid disodium salt solution |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu