Få mere at vide
1,2-Di(2-Aminoethoxy)Ethane-N,N,N,N-Tetraacetic Acid, 98+%, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10325990 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
10325990 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10325990 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. D/0755/46
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
25g, Plastic powder jar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 67-42-5
Melting Point 240°C
Color White
Packaging Plastic powder jar
Molecular Formula C14H24N2O10
MDL Number 4291
Quantity 25 g
Formula Weight 380.34g/mol
Physical Form Powder
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.