Learn More
1,2,4-Trichlorobenzene, ReagentPlus™, ≥99%, Honeywell™
Product Code. 15681270 Shop All Honeywell Research Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
1 L
2.5 L
20 L
Packaging:
Glass Bottle
Stainless Steel Can
Unit Size:
1 L
2.5 L
20 L
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 15681270
Brand: Honeywell Research Chemicals 1320471L
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Reagent Grade,≥99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 120-82-1
Molecular Formula C6H3Cl3
Molecular Weight (g/mol) 181.44
MDL Number MFCD00000547
InChI Key PBKONEOXTCPAFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene, 1,2,4-trichloro, unsym-trichlorobenzene, hostetex l-pec, trojchlorobenzen, 1,2,4-trichlorbenzol, 1,2,4-trichlorobenzol, 1,3,4-trichlorobenzene, trichlorobenzene a, 1,2,5-trichlorobenzene, as-trichlorobenzene
PubChem CID 13
ChEBI CHEBI:28222
IUPAC Name 1,2,4-trichlorobenzene
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)Cl
Specifications
Melting Point 17°C
Color Colorless
Density 1.454g/mL at 25°C
Boiling Point 213.5°C
Quantity 1 L
Explosion Limit 6.6% (150°F)
Flash Point 110°C (230°F)
Ignition Point 1060°F
Packaging Glass Bottle
Physical Form Liquid
Refractive Index n20/D 1.571(lit.)
Vapor Pressure 1mmHg (40°C)
UN Number UN2321
Beilstein 956819
Formula Weight 181.45g/mol
Percent Purity ≥99%
Grade ReagentPlus
Chemical Name or Material 1,2,4-Trichlorobenzene
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.