Learn More
1-(2,3,5,6-Tetramethylphenylsulfonyl)-L-proline, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15478655
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantity Förpackningsstorlek
15478655 250 mg 250mg
15468655 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15478655 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33819.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1009282-06-7
Molecular Formula C15H21NO4S
Molecular Weight (g/mol) 311.396
MDL Number MFCD06409475
InChI Key DFFZRBIPGBTBHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,5,6-tetramethylphenyl sulfonyl proline, 1-2,3,5,6-tetramethylphenylsulfonyl-l-proline, 1-2,3,5,6-tetramethylphenyl sulfonylpyrrolidine-2-carboxylic acid, 1-2,3,5,6-tetramethylphenyl sulfonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, 1-2,3,5,6-tetramethyl-benzenesulfonyl-pyrrolidine-2-carboxylic acid
PubChem CID 3157170
IUPAC Name 1-(2,3,5,6-tetramethylphenyl)sulfonylpyrrolidine-2-carboxylic acid
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1C)S(=O)(=O)N2CCCC2C(=O)O)C)C
Specifikationer
Melting Point 121°C to 124°C
Quantity 250 mg
Formula Weight 311.4
Optical Rotation −47° (c=1 in DMF)
Percent Purity 96%
Chemical Name or Material 1-(2,3,5,6-Tetramethylphenylsulfonyl)-L-proline
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.