Learn More
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene, 97%
Product Code. 11457167
Click to view available options
Quantity:
250 g
1000 g
5000 g
Unit Size:
1000g
250g
5000g
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11457167
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar A14962.0I
Request Bulk or Custom Format
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 119-64-2 | C10H12 | 132.21 g/mol
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene, is used as an intermediate for organic synthesis, solvent. It is used as a solvent.It is also used for the laboratory synthesis of dry HBr gas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene, is used as an intermediate for organic synthesis, solvent. It is used as a solvent.It is also used for the laboratory synthesis of dry HBr gas.
Solubility
It is insoluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store under inert gas. Air and light sensitive. Heat sensitive. May darken on storage. Stable under recommended storage conditions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 119-64-2
Molecular Formula C10H12
Molecular Weight (g/mol) 132.21
MDL Number MFCD00001733
InChI Key CXWXQJXEFPUFDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetralin, benzocyclohexane, tetrahydronaphthalene, bacticin, tetraline, tetranap, naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro, tetralina, naphthalene 1,2,3,4-tetrahydride, tetralene
PubChem CID 8404
ChEBI CHEBI:35008
IUPAC Name 1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
SMILES C1CCC2=CC=CC=C2C1
Specifica
Melting Point -36°C
Density 0.966
Boiling Point 206°C to 207°C
Flash Point 77°C (171°F)
Refractive Index 1.54
Quantity 5000 g
UN Number UN3082
Beilstein 1446407
Sensitivity Air Sensitive
Merck Index 14,9221
Solubility Information It is insoluble in water.
Formula Weight 132.21
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato