Learn More
1,10-Phenanthroline, Monohydrate, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Product Code. 15528824 Shop All J.T.Baker Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 g
Packaging:
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Unit Size:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Packaging Unit Size
15528824 10 g Wide Mouth Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 15528824 Supplier Avantor J.T.Baker Supplier No. T17002
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Specifications
CAS 5144-89-8
Packaging Wide Mouth Amber Glass Bottle
Molecular Formula C12H10N2O
MDL Number MFCD00149973
Quantity 10 g
Synonym 1,10-phenanthroline hydrate, 1,10-phenanthroline monohydrate, o-phenanthroline monohydrate, unii-ksx215x00e, 1,10-fenantrolina, 4,5-phenanthroline monohydrate, 1,10-phenanthroline, monohydrate, 1,10-fenanthrolin, 1,10-phenanthrolineo-phenanthroline, 1, 10-phenanthroline monohydrate
InChI Key PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1
IUPAC Name 1,10-phenanthroline;hydrate
Molecular Weight (g/mol) 198.23
PubChem CID 21226
Formula Weight 198.22
Grade BAKER ANALYZED™ ACS Reagent
Chemical Name or Material 1,10-Phenanthroline, Monohydrate
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.