Learn More
1,1-Dibromo-3,3,3-trifluoroacetone, TRC
Artikelnummer. 30386611
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
30386611 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30386611 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD42615025G
 Restricted Item
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material 1,1-Dibromo-3,3,3-trifluoroacetone
CAS 431-67-4
Molecular Formula C3 H Br2 F3 O
Quantity 25 g
InChI Formula InChI=1S/C3HBr2F3O/c4-2(5)1(9)3(6,7)8/h2H
SMILES FC(F)(F)C(=O)C(Br)Br
IUPAC Name 3,3-dibromo-1,1,1-trifluoropropan-2-one
Molecular Weight (g/mol) 269.84
Formula Weight 267.8346
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.